missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl Acetate-d8, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Acetate-d8 |
| CAS | 117121-81-0 |
| Molekylformel | C4 D8 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethyl-d5 Acetate-d3, Ethyl-1,1,2,2,2-d5 Ester Acetic-2,2,2-d3 Acid, Ethyl-d5 Ester Acetic-d3 Acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl 2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.15 |
| Formel vikt | 96.1026 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?