Läs mer
Ethyl Acetate-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Acetate-d8 |
| CAS | 117121-81-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C4 D8 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Ethyl-d5 Acetate-d3, Ethyl-1,1,2,2,2-d5 Ester Acetic-2,2,2-d3 Acid, Ethyl-d5 Ester Acetic-d3 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl 2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.15 |
| Visa mer |