missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl Acetate-d8, TRC

Produktkod. 30371056
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30371056 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30371056 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE678351100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl Acetate-d8
CAS 117121-81-0
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C4 D8 O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Ethyl-d5 Acetate-d3, Ethyl-1,1,2,2,2-d5 Ester Acetic-2,2,2-d3 Acid, Ethyl-d5 Ester Acetic-d3 Acid
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl 2,2,2-trideuterioacetate
Molekylvikt (g/mol) 96.15
Formel vikt 96.1026
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.