Läs mer
Etylacetat, miljökvalitet, 99,5+%
Produktkod. 11305317
Change view
Kvantitet:
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11305317 1 L 1 L
11315317 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11305317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040977.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00 SEK
    614.65 SEK / 1 L
    Save 120.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Bekämpningsmedelsrester, miljö- och GC-analys | CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
Etylacetat används främst som lösningsmedel och spädningsmedel. Det används vanligtvis för att rengöra kretskorten, i vissa nagellackborttagningsmedel och även vid rest-, miljö- och GC-analys. Den används främst som en doft vid tillverkning av parfymer. Det används också i smakämnen, lim, koffeinfria te och kaffe och i cigaretter. De andra mindre användningsområdena för etylacetat inkluderar dess tillämpningar i textilier, färgämnen, sprängämnen, fotografiska filmer och plattor, konstläder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.11
MDL-nummer MFCD00009171
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-namn etylacetat
LEDER CCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetate
Smältpunkt -84 °C
Färg Färglös
Densitet 0.902 g/mL
Kvantitet 1 L
Flampunkt -3 °C (26 °F)
Odör Sött
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.372
Linjär formel CH3CO2CH2CH3
UN-nummer UN1173
Beilstein 506104
Merck Index 14,3757
Kokpunkt 77 °C
Löslighetsinformation Blandad med etanol, aceton, dietyleter och bensen.
Formel vikt 88.11
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Miljö
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.