Beskrivning
- Ett grönt alternativ till klorerade lösningsmedel som diklormetan (DCM)
- Lämplig för användning för blixt- och normalfaskromatografi
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Acetate Ethanol Solution |
| CAS | 64-17-5, 141-78-6 |
| Kvantitet | 4 L |
| Förpackning | Bärnstensglasflaska |
| Molekylformel | C2H6O |
| Koncentration | 3:1 v/v |
| InChI-nyckel | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCO |
| IUPAC-namn | ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 46.07 |
| Visa mer |