Läs mer
Etylacetat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10386370 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE-flaska
Metallburk
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10386370 5 L HDPE-flaska 5 L
11418243 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10204340 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10080130 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
11448243 2.5 L HDPE-flaska 2.5 L
10409750 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10409169 5 L Plastbehållare -
10542334 10 L Metallburk 10 L
10617412 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10386370 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/0850/21
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1940.16 SEK
    1094.99 SEK / 5 L
    Save 845.17 SEK
    43% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 141-78-6 | Molekylformel: C4H8O2 | Molekylvikt: 88,106 g/mol
Etylacetat, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer 9171
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-namn etylacetat
LEDER CCOC(=O)C
Specifikationer
Smältpunkt -83,5 °C
Färg Färglös
Kvantitet 5 L
Förpackning HDPE-flaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 103 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,45cp vid 20 °C
Kokpunkt 75 °C
Formel vikt 88,11 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl acetate