Läs mer
Etylacetat, Honeywell™
Produktkod. 16605753 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
Plastflaska
Produktkod. Kvantitet Förpackning
16605753 5 L Plastflaska
1 options
Produktkod. 16605753 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 163715L
Request Bulk or Custom Format
Laboratoriereagens,≥ 99,0 % (GC)
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 141-78-6
Kvantitet 5 L
Flampunkt -4 °C
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Vätska
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Procent renhet min. 99.0 %
Kvalitet Reagens
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl acetate