Läs mer
Ethyl Acetate, for HPLC, Dried, with Water Content <100ppm, Fisher Chemical
Produktkod. 11478273 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11478273 2.5 L Amber glass bottle 2.5 L
1 options
Produktkod. 11478273 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/0907/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 141-78-6
Smältpunkt -83.5°C
Färg Colorless
Kokpunkt 75°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C4H8O2
MDL-nummer 9171
Kvantitet 2.5 L
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C
IUPAC-namn ethyl acetate
Molekylvikt (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
Ångdensitet 3.04
ChEBI CHEBI:27750
Formel vikt 88.11g/mol
Ångtryck 103mbar at 20°C
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.