Läs mer
Etylacetat, för HPLC, Fisher Chemical™
Produktkod. 11453383 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11453383 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10724181 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10040140 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453383 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/0906/17X
 Begränsad artikel
I lager
C4H8O2, CAS-nummer-141-78-6, 2,5L, 75 grader.C, CHEBI:27750, färglös, 88.11g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, etylacetat, -83.5 grader.C, 81,5 grader glas, 81d glas, 81d glas, 81d glas, 81d. 8857, CCOC(-O)C, 3,04, 103mbar vid 20°C, 0,45cp vid 20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
MDL-nummer 9171
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-namn etylacetat
Specifikationer
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Ångtryck 103 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,45 cp vid 20 °C
Ångdensitet 3.04
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Smältpunkt -83,5 °C
Kokpunkt 75 °C
LEDER CCOC(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Kvantitet 2.5 L
Formel vikt 88,11 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl acetate