Läs mer
Etylacetat, LC-MS CHROMASOLV™, Solstice
Produktkod. 15654750
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15654750 2.5 L 2.5 L
15644750 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15654750 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 349722.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1575.00 SEK
    1443.40 SEK / 2.5 L
    Save 131.60 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
CHROMASOLV™ LC-MS
  • För analys av LC-MS och LC-UV spårmetaller
  • HPLC / UV-VIS kvalitetskontroll
  • Låglutningsbaslinjedrift
  • Låga halter av spårmetaller
  • Inga icke-flyktiga föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.11
MDL-nummer MFCD00009171
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-namn etylacetat
LEDER CCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetate
Densitet 0,902 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 2,2 till 11,5 %, 38 °F
Flampunkt −3 °C (26,6 °F)
Tändpunkt 801 °F
Linjär formel CH3COOC2H5
Ångtryck 73 mmHg (20 °C)
UN-nummer UN1173
Formel vikt 88,11 g/mol
Procent renhet ≥99,7 % (GC)
Kvalitet LC-MS CHROMASOLV
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.