Läs mer
Etylacetat, puriss.,≥ 99,5% (GC); Honeywell™ Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Produktkod. 15652910
Change view
Kvantitet:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Aluminum Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15652910 6 x 1 L Poly flaska Paket med 6
15622910 4 x 2.5 L Poly flaska Paket med 4
15632910 4 x 5 L Aluminum Bottle Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15652910 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 272276X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, NF, Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00009171
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-namn etylacetat
LEDER CCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Acetate
Smältpunkt -84°C
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Färg Färglös
Densitet 0.898 to 0.902g/mL at 20°C, 0.894 to 0.898g/mL at 25°C
Kvantitet 6 x 1 L
Explosionsgräns 2.2 to 11.5% (38°F)
Flampunkt −3°C (26.6°F)
Tändpunkt 801°F
Förpackning Poly flaska
Fysisk form Vätska
Linjär formel CH3COOC2H5
Ångtryck 73mmHg (20°C)
UN-nummer UN1173
Beilstein 506104
Kokpunkt 76.5°C to 77.5°C
Formel vikt 88.11g/mol
Procent renhet ≥99.5% (GC)
Kvalitet puriss.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.