Läs mer
Etylacetat, puriss., Honeywell
Produktkod. 15642910
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
35 kg
180 kg
Förpackning:
Aluminum Bottle
Burk i rostfritt stål
Glass Bottle
Metalltrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
180kg
2.5 L
35kg
5 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15642910 5 L Aluminum Bottle 5 L
15692900 1 L Glass Bottle 1 L
15682900 1 L Plastflaska 1 L
15602910 2.5 L Plastflaska 2.5 L
15612910 35 kg Burk i rostfritt stål 35kg
15672900 180 kg Metalltrumma 180kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15642910 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 272275L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00009171
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-namn ethyl acetate
LEDER CCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Acetate
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Densitet 0.898 to 0.902g/mL at 20°C, 0.894 to 0.898g/mL at 25°C
Kvantitet 5 L
Explosionsgräns 2.2 to 11.5% (38°F)
Flampunkt −3°C (26.6°F)
Tändpunkt 801°F
Förpackning Aluminum Bottle
Linjär formel CH3COOC2H5
Ångtryck 73mmHg (20°C)
UN-nummer 1173
Beilstein 506104
Formel vikt 88.11g/mol
Procent renhet ≥99.5% (GC)
Kvalitet puriss.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.