Läs mer
Etylacetat, puriss., Honeywell
BIOPHARMA
Produktkod. 15682900
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
35 kg
180 kg
Förpackning:
Aluminum Bottle
Burk i rostfritt stål
Glass Bottle
Metalltrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
180kg
2.5 L
35kg
5 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15682900 1 L Plastflaska 1 L
15692900 1 L Glass Bottle 1 L
15602910 2.5 L Plastflaska 2.5 L
15642910 5 L Aluminum Bottle 5 L
15612910 35 kg Burk i rostfritt stål 35kg
15672900 180 kg Metalltrumma 180kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15682900 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 272271L
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00009171
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-namn etylacetat
LEDER CCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Acetate
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Densitet 0.898 to 0.902g/mL at 20°C, 0.894 to 0.898g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 2.2 to 11.5% (38°F)
Flampunkt −3°C (26.6°F)
Tändpunkt 801°F
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3COOC2H5
Ångtryck 73mmHg (20°C)
UN-nummer 1173
Beilstein 506104
Formel vikt 88.11g/mol
Procent renhet ≥99.5% (GC)
Kvalitet puriss.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.