Läs mer
Etylacetat, puriss. pa, ACS-reagens, reag. ISO, reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivning
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
- prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
- lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
- variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
- alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl acetate |
| Smältpunkt | -84°C |
| Densitet | 0.902g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 77°C |
| Kvantitet | 4 x 2.5 L |
| Explosionsgräns | 2.2 to 11.5% (38°F) |
| Flampunkt | −3°C (26.6°F) |
| Tändpunkt | 801°F |
| Odör | Like fruit |
| Förpackning | Glasflaska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethyl acetate
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.