Läs mer
Etylacetat, puriss. p.a., ACS-reagens, reag. ISO, reag. Ph. eur, Solstice
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl acetate |
| Densitet | 0,902 g/ml vid 25 °C |
| Kvantitet | 1 L |
| Explosionsgräns | 2,2 till 11,5%, 38 °F |
| Flampunkt | −3 °C (26,6 °F) |
| Tändpunkt | 801 °F |
| Linjär formel | CH3COOC2H5 |
| Ångtryck | 73 mmHg (20 °C) |
| UN-nummer | UN1173 |
| Beilstein | 506104 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethyl acetate
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.