Läs mer
Etylacetat, Puriss., Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 17258316
Change view
Kvantitet:
1000 L
Produktkod. Kvantitet
17258316 1000 L
1 options
Produktkod. 17258316 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 27227S1000L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetate
Smältpunkt -84°C
CAS 141-78-6
Färg Färglös
Kvantitet 1000 L
Förpackning Returbar IBC i rostfritt stål
Molekylformel C4H8O2
Synonym EtOAc
Kokpunkt 77°C
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(C)=O
IUPAC-namn etylacetat
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Procent renhet ≥99.5% (GC)
Kvalitet Puriss.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.