Läs mer
Etylacetat 99,8+%, för restanalys, Distol™ , Fisher Chemical™
Produktkod. 10793791 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10793791 2.5 L 2.5 L
10783791 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10793791 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/0903/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1760.00 SEK
    1088.31 SEK / 2.5 L
    Save 671.69 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer 9171
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-namn etylacetat
LEDER CCOC(=O)C
Specifikationer
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Ångtryck 103 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,45cp vid 20 °C
Ångdensitet 3.04
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Smältpunkt -83,5 °C
Kokpunkt 75 °C
Kvantitet 2.5 L
Formel vikt 88,11 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.