Läs mer
Ethyl Acetate (Sequencing), Fisher BioReagents
Produktkod. 10163333
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10163333 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Produktkod. 10163333 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP11251
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This solvent is commonly used in DNA or peptide synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-namn ethyl acetate
LEDER CCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Acetate
Smältpunkt -83.5°C
Abs. 1 max. at 255nm, 0.15 max. at 260nm, 0.025 max. at 270nm
Färg Colorless
Densitet 0.902g/cm³
Kvantitet 1 L
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Brytningsindex 1.3680 to 1.3710 (at 25°C)
Rester efter avdunstning 10ppm max.
Analysprocentintervall ≥99.9 %
Titrerbar syra 0.0009mEq/g max.
Linjär formel CH3COOCH2CH3
Ångtryck 103mbar at 20°C
Viskositet 0.45 cP at 20°C
UN-nummer 1173
Vatten 0.02% max.
Merck Index 15, 3811
Kokpunkt 75°C
Formel vikt 88.11
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet Sequencing