Läs mer
Ethyl Acetate, Solveco
Beskrivning
Ethyl acetate of high analytical grade (PA, Pro Analysis, Puriss, Purum), suitable for demanding laboratory work, sample preparation, and analytical procedures. Known for its excellent solvency and volatility, this ethyl acetate is ideal for use in organic synthesis, extraction processes, and chromatography. Formulated for consistent performance and purity, this solvent meets the requirements of modern analytical and preparative workflows.
- High-purity ethyl acetate - PA/Pro Analysis/Puriss/Purum
- Suitable for laboratory and analytical use
- Excellent solvency and evaporation properties
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl acetate |
| Kvantitet | 25 L |
| Förpackning | 25 L HDPE Container |
| Kokpunkt | 77.1°C |
| Procent renhet | 99.90% |
| Kvalitet | Analytical |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.