Läs mer
Ethyl acetate, Spectrophotometric Grade, 99.5+%
Produktkod. 15451517
Change view
Kvantitet:
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15451517 4 x 1 L 1 L
11323558 1 L 1 L
11313558 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15451517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039177.M1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Etylacetat i sin mycket rena form används som lösningsmedel för spektrofotometriska tillämpningar. Den är mest lämpad för HPLC-instrument och spektrofotometrar inklusive UV-synlig spektrofotometer, IR-spektrometer och masspektrometer. Dessutom kan det också användas som lösningsmedel vid kolonnkromatografi och lösningsmedelsextraktion. Det används också i lim, nagellackborttagningsmedel, koffeinfritt te och kaffe och cigaretter. Det finns i konfektyrer, parfymer och frukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00009171
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-namn etylacetat
LEDER CCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetate
Smältpunkt -84°C
Färg Färglös
Densitet 0.902 g/mL
Kvantitet 4 x 1 L
Flampunkt -3°C (26°F)
Odör Sweet
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.372
Linjär formel CH3CO2CH2CH3
UN-nummer UN1173
Beilstein 506104
Merck Index 14,3757
Kokpunkt 77°C
Löslighetsinformation Miscible in ethanol,acetone,diethyl ether and benzene.
Formel vikt 88.11
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Spektrofotometrisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.