Läs mer
Etylacetimidat hydroklorid (>90 %), TRC
Produktkod. 30371855
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30371855 5 g
30373131 1 g
30377413 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30371855 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8988285G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2208-07-3
Molekylformel C4H9NO . HCl
Molekylvikt (g/mol) 123.58
Synonym Ethanimidic acid, ethyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), Acetimidic acid, ethyl ester, hydrochloride (6CI, 7CI, 8CI), Ethanimidic acid, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Ethyl acetimidate hydrochloride, Ethyl acetoamidate hydrochloride, Ethyl acetocarboximidate hydrochloride, Ethyl acetoimidate hydrochloride, Ethyl ethanimidate hydrochloride, Ethyl ethanimidoate hydrochloride, Ethyl iminoacetate hydrochloride, Acetimidic acid ethyl ester hydrochloride, Ethanimidic acid ethyl ester hydrochloride
IUPAC-namn etyl ethanimidate; hydroklorid
LEDER Cl.CCOC(=N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Acetimidate Hydrochloride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H9NO.ClH/c1-3-6-4(2)5;/h5H,3H2,1-2H3;1H
Formel vikt 123.0451