Läs mer
Ethyl acetimidate hydrochloride, 97%
Produktkod. 10744163 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10744163 50 g Glass bottle 50g
10272602 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10744163 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 224100500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2208-07-3 | C4H9NO·HCl | 123.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2208-07-3
Molekylformel C4H9NO·HCl
Molekylvikt (g/mol) 123.58
MDL-nummer MFCD00012572
InChI-nyckel WGMHMVLZFAJNOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl acetimidate hydrochloride, ethyl ethanimidate hydrochloride, ethanimidic acid, ethyl ester, hydrochloride, ethyl ethanimidoate hydrochloride, ethylacetimidatehydrochloride, ethyl iminoacetate hydrochloride, ea hydrochloride, acetimidic acid, hydrochloride, ethanimidic acid, ethyl ester, hydrochloride 1:1, ethanimidic acid, hydrochloride
PubChem CID 2724290
IUPAC-namn ethyl ethanimidate;hydrochloride
LEDER CCOC(=N)C.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetimidate hydrochloride
Namnnotering 97%
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (Argentometry)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3C(=NH)OC2H5·HCl
Kvantitet 50 g
Beilstein 02, 182
Formel vikt 123.58
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetimidate hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.