Läs mer
Ethyl Acetoacetate-2,2,4,4,4-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Acetoacetate-2,2,4,4,4-D5 |
| CAS | 55514-60-8 |
| Molekylformel | C6 D5 H5 O3 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Butanoic-2,2,4,4,4-d5 acid, 3-oxo-, ethyl ester (9 CI), Ethyl 3-oxobutanoate-2,2,4,4,4-d5, Ethyl acetoacetate-d5, Ethyl Acetoacetate-2,2,4,4,4-D5, 1-Ethoxybutane-1,3-dione-2,2,4,4,4-d5, Acetoacetic-2,2,4,4,4-d5 acid ethyl ester, Acetoacetic acid ethyl ester-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2D3,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 2,2,4,4,4-pentadeuterio-3-oxobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.1726 |
| Formel vikt | 135.0944 g/mol |
| Visa mer |