Läs mer
Etylacetoacetat, 99+%
Produktkod. p-3346006
Change view
Kvantitet:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458940 250 g 250g
11494224 500 g 500g
11404234 2500 g 2500g
11414234 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11458940 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12544.30
CAS: 141-97-9 | C6H10O3 | 130,143 g/mol
Etylacetoacetat används som en mellanprodukt i organisk syntes och som en co-promotor för omättade polyesterhartser. Det används i stor utsträckning vid tillverkning av färgämnen, bläck, parfymer, plaster och smakämnen. Det är ett viktigt utgångsmaterial för syntesen av alfa-substituerade acetoättiksyraestrar och cykliska föreningar som pyrazol, pyrimidin och kumarinderivat. Det fungerar som en mellanprodukt i syntesen av vitaminer och läkemedel. Den finner användning som en formaldehydrenare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylacetoacetat används som en mellanprodukt i organisk syntes och som en co-promotor för omättade polyesterhartser. Det används i stor utsträckning vid tillverkning av färgämnen, bläck, parfymer, plaster och smakämnen. Det är ett viktigt utgångsmaterial för syntesen av alfa-substituerade acetoättiksyraestrar och cykliska föreningar som pyrazol, pyrimidin och kumarinderivat. Det fungerar som en mellanprodukt i syntesen av vitaminer och läkemedel. Den finner användning som en formaldehydrenare.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, kloroform, eter och aceton.
Noter
Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel, alkalimetaller och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-97-9
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.143
MDL-nummer MFCD00009199
InChI-nyckel XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
PubChem CID 8868
ChEBI CHEBI:4893
IUPAC-namn etyl-3-oxobutanoat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetoacetate
Smältpunkt -43 °C
Densitet 1.025
Kokpunkt 180 °C till 181 °C
Flampunkt 84 °C (183 °F)
Analysprocentintervall ≥99%
Odör Fruktliknande
Brytningsindex 1.419
Kvantitet 250 g
Beilstein 385838
Merck Index 14,3758
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, bensen, kloroform, eter och aceton.
Formel vikt 130.14
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.