Läs mer
Etylacetoacetat, 99 %, rent
Produktkod. 10449220 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10449220 25 L Plast trumma 25 L
10429030 1 L Glasflaska 1 L
10162860 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10449220 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117970250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5296.89 SEK
    4575.65 SEK / 25 L
    Save 721.24 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 141-97-9 | C6H10O3 | 130,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-97-9
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.14
MDL-nummer MFCD00009199
InChI-nyckel XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
PubChem CID 8868
ChEBI CHEBI:4893
IUPAC-namn etyl-3-oxobutanoat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetoacetate
Namnnotering 99%
Smältpunkt -45,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Kokpunkt 180,0 °C
Flampunkt 70 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Linjär formel CH3COCH2CO2C2H5
Brytningsindex 1,4180 till 1,4200
Kvantitet 25 L
Beilstein 03, 632
Fieser 12,222
Merck Index 15, 3812
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 116 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i de flesta organiska lösningsmedel: dietyleter, bensen, etanol, ehylacetat, kloroform, aceton
Viskositet 1,696 mPa (20 °C)
Formel vikt 130.14
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.