Läs mer
Etylacetoacetat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10385700 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10385700 2.5 L 2.5 L
10664722 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10385700 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/0950/17
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 141-97-9
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.143
MDL-nummer 9199
InChI-nyckel XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
PubChem CID 8868
ChEBI CHEBI:4893
IUPAC-namn etyl-3-oxobutanoat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)C
Specifikationer
Smältpunkt -45 °C
Färg Färglös
pH 4
Kokpunkt 180 °C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 2.5 L
Ångdensitet 4.5
Formel vikt 130,14 g/mol
Ångtryck 1 hPa vid 20 °C
Fysisk form Vätska