Läs mer
Ethyl Acetoacetate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15899690
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15899690 25 L 25 L
15879690 100 mL 100ml
15889690 1 L 1 L
15846490 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15899690 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8096229025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-97-9
Specifikationer
Smältpunkt -53.3°C
Densitet 1.03 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00009199
Kvantitet 25 L
Synonym Ethyl acetoacetate, EAA, Acetoacetic acid ethyl ester, Ethyl acetoacetate
Molekylvikt (g/mol) 130.14