Läs mer
Etylacetoacetat, TRC
Produktkod. 30376789
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30376789 50 g
1 options
Produktkod. 30376789 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89954550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Acetoacetate
CAS 141-97-9
Molekylformel C6H10O3
Kvantitet 50 g
Synonym Ethyl Acetoacetate-1,2,3,4, 1-Ethoxybutane-1,3-dione, 3-Oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 3-Oxobutyric Acid Ethyl Ester, Acetylacetic Acid Ethyl Ester, EAA, Ethyl 2-Acetoacetate, Ethyl 2-Methyl-3-oxopropionate, Ethyl 3-Ketobutyrate, Ethyl 3-Oxobutanoate, Ethyl 3-Oxobutyrate, Ethyl Acetoacetate, Ethyl Acetonecarboxylate, Ethyl Acetylacetate, NSC 37390, NSC 8657
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)CC(=O)C
IUPAC-namn Etyl 3-oxobutanoat
Molekylvikt (g/mol) 130.14
Formel vikt 130.063