Läs mer
Ethyl Acetolactate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Acetolactate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O4/c1-3-11-7(10)6(9)4-5(2)8/h6,9H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 160.0736 |