Läs mer
Etylacetopyruvat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11414884
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414884 5 g 5g
11424884 25 g 25g
11434884 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414884 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13808.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 615-79-2 | C7H10O4 | 158.15 g/mol
Etylacetopyruvat används vid framställning av 5-metyl-isoxazol-3-karboxylsyraetylester. Det är involverat i framställningen av etyl-5-amino-2-metylpyndin-4-karboxyIat genom att reagera med nitroacetamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Etylacetopyruvat används vid framställning av 5-metyl-isoxazol-3-karboxylsyraetylester. Det är involverat i framställningen av etyl-5-amino-2-metylpyndin-4-karboxyIat genom att reagera med nitroacetamid.
Löslighet Blandbar med
vatten, eter, kloroform, metanol och etanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-79-2
Molekylformel C7H10O4
Molekylvikt (g/mol) 158.15
MDL-nummer MFCD00009124
InChI-nyckel OYQVQWIASIXXRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69208
IUPAC-namn etyl-2,4-dioxopentanoat
LEDER CCOC(=O)C(=O)CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetopyruvate
Smältpunkt 16°C to 18°C
Densitet 1.126
Kokpunkt 108°C to 109°C (12 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.473
Kvantitet 5 g
Beilstein 607062
Synonym ethyl 2,4-dioxovalerate, ethyl acetopyruvate, pentanoic acid, 2,4-dioxo-, ethyl ester, ethyl2,4-dioxovalerate, 2,4-dioxo-pentanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxopentanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-pentanoic-acid-ethyl-ester, 2,4-dioxo-pentanoicacid ethylester, ethyl 2,4-dioxo-valerate, ethyl 2,4-dioxo-pentanoate
Löslighetsinformation Miscible with water,ether,chloroform,methanol and ethanol.
Formel vikt 158.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.