Läs mer
Ethyl Acetylsalicylate, Mikromol™
Beskrivning
Ethyl Acetylsalicylate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Acetylsalicylate |
| CAS | 529-68-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl Acetylsalicylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H12 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(Acetyloxy)-benzoic acid ethyl ester, Acetylsalicylic acid, ethyl ester (5CI), Salicylic acid, ethyl ester, acetate (8CI), 2-(Acetyloxy)benzoic acid ethyl ester, 2-Carbethoxyphenyl acetate, Ethyl 2-acetoxybenzoate, Ethyl acetylsalicylate, Ethyl o-acetoxybenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c1-3-14-11(13)9-6-4-5-7-10(9)15-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccccc1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | ethyl 2-acetyloxybenzoate |
| Visa mer |