Läs mer
Ethyl Acid Tartrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,3R)-4-Ethoxy-2,3-dihydroxy-4-oxobutanoic acid |
| CAS | 608-89-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6H10O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Ethyl acid tartrate, Monoethyl tartrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O6/c1-2-12-6(11)4(8)3(7)5(9)10/h3-4,7-8H,2H2,1H3,(H,9,10)/t3-,4-/m1/s1 |
| LEDER | OC([C@H](O)[C@@H](O)C(OCC)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.14 |
| Formel vikt | 178.0477 |
| Visa mer |