Läs mer
Etylakrylat, 99%, stick. med ca 20 ppm 4-metoxyfenol
Beskrivning
Etylakrylat används i syntesen av olika farmaceutiska mellanprodukter, textilier och non-woven fibrer. Det används i stor utsträckning vid tillverkning av polymerer inklusive hartser, plaster, gummi och protesmaterial. Det är aktivt involverat i framställningen av dimetylaminoetylakrylat (DMAEA) som används som en monomer för att göra flockningsmedel för vattenbehandling. Det spelar en viktig roll vid tillverkning av vattenbaserade latexfärger och -lim, textil- och pappersbeläggningar och läderfinishhartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Etylakrylat används i synteser av olika farmaceutiska mellanprodukter, textilier och non-woven fibrer. Det används i stor utsträckning vid tillverkning av polymerer inklusive hartser, plaster, gummi och protesmaterial. Det är aktivt involverat i framställningen av dimetylaminoetylakrylat (DMAEA) som används som en monomer för att göra flockningsmedel för vattenbehandling. Det spelar en viktig roll vid tillverkning av vattenbaserade latexfärger och -lim, textil- och pappersbeläggningar och läderfinishhartser.
Löslighet
Blandbar med etanol, etyleter och kloroform. Lätt blandbar med vatten och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, aminer, peroxider, klorsulfonsyra, fukt och starka alkalier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl acrylate |
| Namnnotering | stabiliserat med ≈20 ppm 4-metoxyfenol |
| Smältpunkt | -71 °C |
| Densitet | 0.924 |
| Kokpunkt | 99 °C till 100 °C |
| Flampunkt | −1 °C (30 °F) |
| Odör | Stickande lukt |
| Linjär formel | CH2=CHCO2CH2CH3 |
| Brytningsindex | 1.406 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.