Läs mer
Ethyl Acrylate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15828430
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15828430 1 L 1 L
15818430 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15828430 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8008361000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    997.00 SEK
    935.00 SEK / 1 L
    Save 62.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Stabilized with hydroquinone monomethyl ether for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140-88-5
Specifikationer
Smältpunkt -71°C
Densitet 0.92 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 100°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00009188
Kvantitet 1 L
Synonym Ethyl acrylate, Acrylic acid ethyl ester, Ethyl acrylate
Molekylvikt (g/mol) 100.12