Läs mer
Etylakrylat (stabiliserat med 4-metoxyfenol), TRC
Produktkod. 30380979
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30380979 5 g
30383623 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30380979 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8973005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140-88-5
Molekylformel C5 H8 O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
Synonym Acrylic acid ethyl ester (6CI,8CI), 2-Propenoic acid ethyl ester, Ethyl 2-propenoate, Ethyl acrylate, Ethyl acrylic ester, Ethyl propenoate, NSC 8263
IUPAC-namn Etylprop-2-enoat
LEDER CCOC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylic acid-ethyl ester
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Formel vikt 100.0524