Läs mer
Ethyl Alcohol, HPLC/Spectrophotometric Grade, Pure, Honeywell™
Produktkod. 15635610
Kvantitet:
1 L
2 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 15635610
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 4598281L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.069
MDL-nummer MFCD00003568
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn ethanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl alcohol, Pure
Densitet 0.789g/mL at 20°C
Kvantitet 1 L
Flampunkt 14°C (57.2°F)
Linjär formel CH3CH2OH
UN-nummer UN1170
Formel vikt 46.07g/mol
Kvalitet HPLC/Spectrophotometric
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 200 proof