Läs mer
Ethyl Alcohol, Pure 190 proof, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Produktkod. 15667850
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15667850 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 15667850 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer E7148500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl alcohol, Pure
Smältpunkt -131°C
Namnnotering For molecular biology
CAS 64-17-5
Densitet 0.816g/mL at 25°C
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 14°C (57.2°F)
Molekylformel C2H6O
Linjär formel CH3CH2OH
MDL-nummer MFCD00003568
UN-nummer UN1170
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Kokpunkt 36°C to 37°C
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCO
IUPAC-namn ethanol
Molekylvikt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formel vikt 46.07g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 190 proof