Läs mer
Etylalkohol, ren 200-säker, Honeywell™
Produktkod. 15637850
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15637850 500 mL 500ml
1 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 15637850 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer E7023500ML
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl alcohol, Pure
Smältpunkt -131°C
Namnnotering For molecular biology
CAS 64-17-5
Densitet 0.789g/mL at 20°C
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 14°C (57.2°F)
Molekylformel C2H6O
Linjär formel CH3CH2OH
MDL-nummer MFCD00003568
UN-nummer UN1170
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Kokpunkt 36°C to 37°C
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCO
IUPAC-namn etanol
Molekylvikt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formel vikt 46.07g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 200 proof
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl alcohol, Pure
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.