Läs mer
Ethyl alcohol, Pure 200 Proof (Taxed), Meets USP testing specifications, for domestic sale in Ireland and United Kingdom only, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15655660
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 15655660
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 493546500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.069
MDL-nummer MFCD00003568
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn ethanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl alcohol, Pure (Taxed)
Smältpunkt -114°C
Namnnotering Meets USP testing specifications, for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom
Abs. max. 0.10 270-340 nm, max. 0.30 250-260 nm, max. 0.40 at 240 nm
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0.790 - 0.791 g/cm3
Kokpunkt 78°C to 79°C
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 12°C
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel CH3CH2OH
UN-nummer UN1170
Beilstein 1718733
Formel vikt 46
Procent renhet >99.5%
Kvalitet Pure