Läs mer
Etanol, för spektroskopi, vattenfri vatten, denat. med 5 % 2-propanol + 5 % metanol
Produktkod. 10338360 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10338360 500 mL Glasflaska 500ml
10481071 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 10338360 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 224095000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.00 SEK
    577.54 SEK / 500ml
    Save 187.46 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46,069 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5 , 67-56-1 , 67-63-0
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.069
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol
Abs. 0,01 max vid 300 nm, 0,04 max vid 250 nm, 0,65 max vid 210 nm, 1 max vid 205 nm
Densitet 1.59
Kvantitet 500 mL
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning 0,0005% max.
Linjär formel C2H5OH
Ångtryck Ångtryck: 59 mbar vid 20 °C
Vatten 0,1 % Max. (Koulometrisk)
Merck Index 14, 3761
Formel vikt 46.06
Procent renhet 4,0 till 6,0 % (2-propanol)
Kvalitet Spektroskopi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanol, denat. with 2-PrOH and MeOH
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, isopropanol
För tillverkning och laboratorieanvändning. Ej för dryckesbruk