Läs mer
Etylalkohol, Reagens, Denat., Spectro Klass, Innehåller 5 % 2-PrOH och 5 % MeOH, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10481071 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10481071 1 L Glasflaska 1 L
10338360 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 10481071 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 224090010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.069 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5 , 67-56-1 , 67-63-0
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.069
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol
Abs. 0.01 max. at 300nm, 0.04 max. at 250nm, 0.65 max. at 210nm, 1 max. at 205nm
Densitet 1.59
Kvantitet 1 L
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning 0.0005% max.
Linjär formel C2H5OH
Ångtryck Vapor Pressure: 59mbar at 20°C
Vatten 0.1% Max. (Coulometric)
Merck Index 14, 3761
Formel vikt 46.06
Procent renhet 4.0 to 6.0% (2-propanol)
Kvalitet Spektroskopi
Visa mer Visa mindre
För tillverkning och laboratorieanvändning. Ej för dryckesbruk