Läs mer
Ethyl alpha,4-dibromophenylacetate, 97+%
Produktkod. 11397579
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397579 5 g 5g
11307589 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28093.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 77143-76-1 | C10H10Br2O2 | 321.996 g/mol
Det används som mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77143-76-1
Molekylformel C10H10Br2O2
Molekylvikt (g/mol) 321.996
MDL-nummer MFCD09953497
InChI-nyckel PPRAWWBOUOBAON-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromo-2-4-bromophenyl acetate, ethyl 2-bromo-4-bromophenyl acetate, ethyl bromo 4-bromophenyl acetate, alpha,4-dibromophenylacetic acid ethyl ester, ethyl alpha,4-dibromophenylacetate, ethyl2-bromo-2-4-bromophenyl acetate, ethyl 2-bromanyl-2-4-bromophenyl ethanoate, benzeneacetic acid, ?,4-dibromo-, ethyl ester, benzeneacetic acid, a,4-dibromo-, ethyl ester
PubChem CID 12754876
IUPAC-namn etyl-2-brom-2-(4-bromfenyl)acetat
LEDER CCOC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl alpha,4-dibromophenylacetate
Densitet 1.642
Kokpunkt 140°C (5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.571
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 321.99
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.