Läs mer
Ethyl Alpha-Bromo-Beta-phenylpropionate 90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl alpha-Bromo-beta-phenylpropionate |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13BrO2/c1-2-14-11(13)10(12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2,8H2,1H3 |
| Formel vikt | 256.0099 |