Läs mer
Ethyl alpha-bromophenylacetate, 97%
Produktkod. 11444587
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444587 250 g 250g
11424587 10 g 10g
11434587 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21114.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2882-19-1 | C10H11BrO2 | 243.10 g/mol
α-Brombensenättiksyraetylester används som en alkylhalogenidinitiator vid kontrollerad/levande radikalpolymerisation av styren och metylmetakrylat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
α -Brombensenättiksyraetylester används som en alkylhalogenidinitiator vid kontrollerad/levande radikalpolymerisation av styren och metylmetakrylat.
Löslighet Ej blandbar
eller svår att blanda i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft och vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2882-19-1
Molekylformel C10H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 243.10
MDL-nummer MFCD00013536
InChI-nyckel BKTKLDMYHTUESO-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl alpha-bromophenylacetate, ethyl bromophenylacetate, ethyl bromo phenyl acetate, ethyl-alpha-bromophenyl acetate, ethyl-.alpha.-bromophenyl acetate, benzeneacetic acid, .alpha.-bromo-, ethyl ester, bromo-phenyl-acetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, alpha-bromo-, ethyl ester, eyr&vo2, ethylbromo phenyl acetate
PubChem CID 97780
IUPAC-namn etyl-2-brom-2-fenylacetat
LEDER CCOC(=O)C(Br)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl alpha-bromophenylacetate
Densitet 1.389
Kokpunkt 164°C (30 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.5395
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 243.1
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.