Läs mer
Ethyl alpha-bromophenylacetate, 97%
Produktkod. 11965001 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11965001 25 g Glasflaska 25g
11935001 5 g Glasflaska 5g
11955001 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11965001 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438060250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2882-19-1 | C10H11BrO2 | 243.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2882-19-1
Molekylformel C10H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 243.10
MDL-nummer MFCD00013536
InChI-nyckel BKTKLDMYHTUESO-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl alpha-bromophenylacetate, ethyl bromophenylacetate, ethyl bromo phenyl acetate, ethyl-alpha-bromophenyl acetate, ethyl-.alpha.-bromophenyl acetate, benzeneacetic acid, .alpha.-bromo-, ethyl ester, bromo-phenyl-acetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, alpha-bromo-, ethyl ester, eyr&vo2, ethylbromo phenyl acetate
PubChem CID 97780
IUPAC-namn etyl-2-brom-2-fenylacetat
LEDER CCOC(=O)C(Br)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl α-bromophenylacetate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3890g/mL, 1.389
Kokpunkt 89°C to 92°C (1.2 hPa)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5Ch(Br)COOCH2CH3
Brytningsindex 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589nm)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 243.1
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl alpha-bromophenylacetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.