missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl alpha-(p-Methoxyphenyl)-beta-(dimethylamino)propionate, TRC

Produktkod. 30004855
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004855 500 mg
30006531 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30004855 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE925055500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 323176-93-8
Molekylformel C14 H21 N O3
Molekylvikt (g/mol) 251.32
Synonym Benzeneacetic acid, α-[(dimethylamino)methyl]-4-methoxy-, ethyl ester, Ethyl α-(p-methoxyphenyl)-β-(dimethylamino)propionate, α-[(Dimethylamino)methyl]-4-methoxybenzeneacetic Acid Ethyl Ester, Venlafaxine EP Impurity B;
IUPAC-namn ethyl 3-(dimethylamino)-2-(4-methoxyphenyl)propanoate
LEDER CCOC(=O)C(CN(C)C)c1ccc(OC)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl alpha-(p-Methoxyphenyl)-beta-(dimethylamino)propionate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H21NO3/c1-5-18-14(16)13(10-15(2)3)11-6-8-12(17-4)9-7-11/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3
Formel vikt 251.1521
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.