Läs mer
Ethyl alpha-(p-Methoxyphenyl)-beta-(dimethylamino)propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl alpha-(p-Methoxyphenyl)-beta-(dimethylamino)propionate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO3/c1-5-18-14(16)13(10-15(2)3)11-6-8-12(17-4)9-7-11/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 251.1521 |
| Procent renhet | >95% |