Läs mer
Ethyl (alphaR)-alpha-[(Methylsulfonyl)oxy]benzenebutanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (alphaR)-alpha-[(Methylsulfonyl)oxy]benzenebutanoate |
| CAS | 129277-08-3 |
| Molekylformel | C13H18O5S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Ethyl 2-(R)-Methanesulphonyloxy-4-phenylbutyrate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O5S/c1-3-17-13(14)12(18-19(2,15)16)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,3,9-10H2,1-2H3/t12-/m1/s1 |
| LEDER | [C@@H](CCC1=CC=CC=C1)(C(OCC)=O)OS(C)(=O)=O |
| IUPAC-namn | ethyl (R)-2-((methylsulfonyl)oxy)-4-phenylbutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.34 |
| Formel vikt | 286.09 |