missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl Arachidonate-d5, TRC

Produktkod. 30378936
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30378936 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30378936 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8994025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl Arachidonate-d5
CAS 1331642-74-0
Molekylformel C22 D5 H31 O2
Kvantitet 5 mg
Synonym (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid Ethyl Ester-d5, (all-Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid Ethyl Ester-d5, Arachidonic Acid Ethyl Ester-d5
InChI formel InChI=1S/C22H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12,14-15,17-18H,3-7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11-,15-14-,18-17-/i2D3,4D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
IUPAC-namn 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
Molekylvikt (g/mol) 337.55
Formel vikt 337.3029
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.