Läs mer
Ethyl Arachidonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Arachidonate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12,14-15,17-18H,3-7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11-,15-14-,18-17- |
| Formel vikt | 332.2715 |